Learn More
Ácido 4,5-imidazoldicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463378 25 g 25 g
11453378 5 g 5 g
11473378 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17783.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-22-9
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00005200
Clave InChI ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
Nombre IUPAC ácido 1H-imidazol-4,5-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Punto de fusión ∼283°C (decomposition)
Densidad 1.749
Cantidad 25 g
Beilstein 147774
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid