Learn More
Ácido 4,5-imidazoldicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453378 5 g 5 g
11463378 25 g 25 g
11473378 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17783.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-22-9
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00005200
Clave InChI ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
Nombre IUPAC ácido 1H-imidazol-4,5-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Punto de fusión ∼283°C (decomposition)
Densidad 1.749
Cantidad 5 g
Beilstein 147774
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%