Learn More
4,5-Epoxy-13-etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17Alfa-pregn-20-yn-3-one, TRC
Código de producto. 30378787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378787 250 mg
30369693 25 mg
30368800 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE891940250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25073-30-7
Fórmula molecular C21H28O3
Peso molecular (g/mol) 328.45
Sinónimo Levonorgestrel Impurity 7 (Mixture of Diastereomers)
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC45OC4C(=O)CC[C@H]35)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-20-yn-3-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18?,19+,20+,21?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038