Learn More
4,5-Disulfo Rodamina-123 Ácido Dicarboxílico Sal de Litio (mezcla de isómeros, grado técnico), TRC
Código de producto. 30387142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387142 5 mg 5 miligramos
30383563 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6788205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247144-99-6
Fórmula molecular C22H16Li2N2O11S2
Peso molecular (g/mol) 562.37
Sinónimo 3,6-Diamino-9-[2,4(or 2,5)-dicarboxyphenyl]-4,5-disulfoxanthylium Inner Salt Lithium Salt
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[*]C(=O)[O-].[*]c1cc(C(=O)[O-])c(cc1[*])c2c3ccc(N)c(c3[o+]c4c(c(N)ccc24)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[*H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Disulfo Rhodamine-123 Dicarboxylic Acid Lithium Salt(Mixture of isomers, Technical Grade)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14N2O9S2.C2H4O2.2Li/c21-13-7-5-11-15(9-3-1-2-4-10(9)20(23)24)12-6-8-14(22)19(33(28,29)30)17(12)31-16(11)18(13)32(25,26)27;1-2(3)4;;/h1-8,21H,22H2,(H,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30);1H3,(H,3,4);;/q;;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.0284