Learn More
4,5-Difenilimidazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482767 5 g 5 g
11492767 25 g 25 g
11402777 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14939.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 668-94-0 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
4,5-Diphenylimidazole is used as a precursor for azo dyes such as 2-(quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole . It is also used to determine metal ions by spectrophotometrically. It acts as a chromogenic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-difenilimidazol se utiliza como precursor para colorantes azoicos como 2-(quinolilazo)-4,5-difenilimidazol. También se utiliza para determinar los iones metálicos por espectrofotometría. Actúa como reactivo cromogénico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 668-94-0
Fórmula molecular C15H12N2
Peso molecular (g/mol) 220.28
Número MDL MFCD00005198
Clave InChI CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-diphenylimidazole, diphenylimidazole, 1h-imidazole, 4,5-diphenyl, imidazole, 4,5-diphenyl, dsstox_cid_25700, dsstox_rid_81072, dsstox_gsid_45700, 4,5-diphenyl-1h-imidazol, imidazole,5-diphenyl, 4,5-diphenylglyoxaline
PubChem CID 69588
Nombre IUPAC 4,5-difenil-1H-imidazol
SMILES N1C=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Diphenylimidazole
Punto de fusión 230°C to 234°C
Cantidad 5 g
Beilstein 157587
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.28
Porcentaje de pureza ≥98%