Learn More
4,5-Difenil-2-oxazolepropanamida, TRC
Código de producto. 30375083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375083 500 mg 500 miligramos
30369303 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491610500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24248-49-5
Fórmula molecular C18H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 292.33
Sinónimo 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanamide, beta-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionamide, Wy 22075
SMILES NC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O2/c19-15(21)11-12-16-20-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1212