Learn More
Ácido 4,5-difenil-1H-imidazol-2-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-propanoic Acid |
| CAS | 55217-15-7 |
| Fórmula molecular | C18H16N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Wy 23120, 3-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N2O2/c21-16(22)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(20-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)CCc1nc(c2ccccc2)c([nH]1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4,5-difenil-1H-imidazol-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1212 |