Learn More
4,5-Dinitrocatechol, TRC
Código de producto. 30375819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375819 10 mg 10 miligramos
30385644 100 mg -
30370836 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48256010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77400-30-7
Fórmula molecular C6H4N2O6
Peso molecular (g/mol) 200.1
Sinónimo 4,5-Dinitropyrocatechol, 4,5-Dinitro-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4,5-dinitrobenzene, 4,5-Dihydroxy-1,2-dinitrobenzene
SMILES Oc1cc(c(cc1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dinitrocatechol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2,9-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0069