Learn More
Ácido 4,5-dimetiltiofeno-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30378111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378111 500 mg
30369128 50 mg
30370148 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD457820500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19156-52-6
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.2
SMILES Cc1scc(C(=O)O)c1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2S/c1-4-5(2)10-3-6(4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0245