Learn More
4,5-Dimetiltiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10144161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10144161 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10144161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Nombre de nota 97%
CAS 5928-48-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 80°C to 85°C (0.2 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8OS
Índice de refracción 1.5780 to 1.58
Número MDL MFCD02093897
Cantidad 1 g
Beilstein 17, IV, 4554
Sinónimo 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
Clave InChI QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=C1)C=O)C
Nombre IUPAC 4,5-dimetiltiofeno-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.2
PubChem CID 2733926
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.