Learn More
4,5-Dimetiltiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483757 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15483757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27712.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
CAS 5928-48-3
Densidad 1.179
Punto de ebullición 82°C to 85°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C7H8OS
Índice de refracción 1.579
Número MDL MFCD02093897
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
Clave InChI QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=C1)C=O)C
Nombre IUPAC 4,5-dimetiltiofeno-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.2
PubChem CID 2733926
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 97%