Learn More
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11905271 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11905271 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11633019 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11905271 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116610250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3171-45-7
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.20
Número MDL MFCD00007729
Clave InChI XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
Nombre IUPAC 4,5-dimetilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 127.2°C to 128.3°C
% mín. CAS 97.5
Color Marrón a blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Masa cristalina, cristales o trozos
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C6H2(NH2)2
Beilstein 13,179
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: good soluble in acidified water,soluble in alcohols and polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.