Learn More
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478165 25 g 25 g
15468165 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32695.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
4, 5-dimethyl-o-phenylenediamine used in the determination of aromatic aldehydes by high performance liquid chromatography after precolumn fluorescent derivatization. For the determination of vanillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,5-dimetil-o-fenilendiamina se utiliza en la determinación de aldehídos aromáticos mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento tras derivatización fluorescente de precolumna. Para la determinación de vainillina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, calor, luz, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3171-45-7
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.20
Número MDL MFCD00007729
Clave InChI XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
Nombre IUPAC 4,5-dimetilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%