Learn More
4,5-Dimetil-N-2-propen-1-il-3-tiofenocarboxamida, TRC
Código de producto. 30133436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133436 500 mg 500 miligramos
30011438 250 mg 250 miligramos
30011034 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD222555500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1789818-21-8
Fórmula molecular C10 H13 N O S
Peso molecular (g/mol) 195.281
Sinónimo Des-TMS silthiofam, Silthiofam metabolite
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-N-prop-2-eniltiofeno-3-carboxamida
SMILES Cc1scc(C(=O)NCC=C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silthiofam-des(trimethylsilyl)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NOS/c1-4-5-11-10(12)9-6-13-8(3)7(9)2/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0718