Learn More
4,5-dimetil-3-isoxazolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethyl-3-isoxazolamine |
| CAS | 13999-39-8 |
| Fórmula molecular | C5H8N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4,5-Dimethylisoxazol-3-yl)amine, 3-Amino-4,5-dimethylisoxazole, 4,5-Dimethyl-3-aminoisoxazole, 4,5-Dimethylisoxazol-3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)8-7-5(3)6/h1-2H3,(H2,6,7) |
| SMILES | Cc1onc(N)c1C |
| Nombre IUPAC | 4,5-dimetil-1,2-oxazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0637 |