Learn More
4,5-dimetil-3-hidroxi-2(5H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 28664-35-9 |
| Fórmula molecular | C6H8O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)furanone, 3,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-butan-1,4-olide, 3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanone, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, Sautalone, Sotolon, Sotolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3 |
| SMILES | CC1OC(=O)C(=C1C)O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2,3-dimetil-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0473 |