Learn More
4,5-Dimetil-3-hidroxi-2(5H)-furanona-13C2, TRC
Código de producto. 17943015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17943015 10 mg 10 miligramos
17943195 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17943015 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47360310MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156420-66-5
Fórmula molecular 13C2 C4 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 130.11
Sinónimo 2(5H)-Furanone-5-13C, 3-hydroxy-4-methyl-5-(methyl-13C)- (9CI), 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2, 3-Hydroxy-4-methyl-5-methyl-13C-2(5H)-furanone-5-13C, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one-13C2, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2 (5,5-methyl-13C2)
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metil-2-(1^{13}C)metil-(2^{13}C)2H-furano-5-uno
SMILES [13CH3][13CH]1OC(=O)C(=C1C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 5,5-methyl-13C2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3/i2+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0541