Learn More
4,5-Dimetil-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423007 5 g 5 g
11433007 25 g 25 g
11443007 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15556.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6972-71-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6972-71-0
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00007811
Clave InChI PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-3,4-xylidine, benzenamine, 4,5-dimethyl-2-nitro, 3,4-xylidine, 6-nitro, 2-nitro-4,5-dimethylaniline, 4,5-dimethyl-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-xylidine, 3,4-dimethyl-6-nitroaniline, acmc-20amrx, 3, 6-nitro, 4-amino-5-nitro-o-xylene
PubChem CID 81445
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-2-nitroanilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Punto de fusión 138°C to 143°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2209637
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%