Learn More
Ácido 4,5-dimetil-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10326834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326834 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10304612 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10314612 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB08890DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 89639-83-8
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00085031
Clave InChI BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774924
Nombre IUPAC ácido 4,5-dimetilfurano-2-carboxílico
SMILES CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%