Learn More
4,5-Dimetoxi-2-nitrofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455507 250 mg 250 miligramos
15445507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32747.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17354-04-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17354-04-0
Fórmula molecular C10H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 222.20
Número MDL MFCD00033967
Clave InChI PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitro, benzeneacetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro, acmc-1bvbg, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl cyanide, 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl ethanenitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 222992
Nombre IUPAC 2-(4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC(CC#N)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.2
Porcentaje de pureza 98%