Learn More
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463128 5 g 5 g
11453128 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18884.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73357-18-3 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73357-18-3
Fórmula molecular C10H11NO6
Peso molecular (g/mol) 241.199
Número MDL MFCD00118466
Clave InChI WJPMJFUEMVXUCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, maybridge1_002500, acmc-1bm2u, cbmicro_008990, cambridge id 5234450
PubChem CID 270941
Nombre IUPAC Ácido 2-(4,5-dimetoxi-2-nitrofenol)acético
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.2
Porcentaje de pureza 97%