Learn More
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11442498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442498 5 g 5 g
11452498 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15824.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20567-38-8
Fórmula molecular C11H11NO6
Peso molecular (g/mol) 253.21
Número MDL MFCD00017017
Clave InChI BZIRMMAJZSOLEW-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acrylic acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrocinnamic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-nitro-4,5-dimethoxycinnamic acid, 3-3,4-dimethoxy-6-nitrophenyl propenoic acid, e-3-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735832
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid
Punto de fusión ∼293°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 0.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.