Learn More
Cloroformato de 4,5-dimetoxi-2-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478999 250 mg 250 miligramos
15468999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14167.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 42855-00-5 | C10H10ClNO6 | 275.641 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate is used as a reagent for protection of amines, for use in N-protection of bases in nucleotide synthesis, photochemical protecting groups in organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de 4,5-dimetoxi-2-nitrobencilo se utiliza como reactivo para la protección de aminas, para el uso en N-protección de bases en la síntesis de nucleótidos, grupos protectores fotoquímicos en la síntesis orgánica. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y acetona. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, luz, agua/humedad, calor y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42855-00-5
Fórmula molecular C10H10ClNO6
Peso molecular (g/mol) 275.641
Número MDL MFCD00143507
Clave InChI RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, nvoc-cl, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 6-nitroveratryl chloroformate, nitroveratryl oxy chlorocarbamate, 6-nitroveratryloxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl chloroformate, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl carbonochloridate, nvoc chloride
PubChem CID 3084878
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de (4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)metilo
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Punto de fusión ∼120°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 2389168
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.64
Porcentaje de pureza 97%