Learn More
Bromuro de 4,5-dimetoxi-2-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386831 1 g 1 g
11944721 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440770010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53413-67-5 | C9H10BrNO4 | 276.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53413-67-5
Fórmula molecular C9H10BrNO4
Peso molecular (g/mol) 276.09
Clave InChI UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, bmndmb, benzene, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitro, 6-nitroveratryl bromide, acmc-1ao6p, 4,5-dimenoxy-2-nitrobenzyl bromide, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxynitrobenzene
PubChem CID 3016812
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4,5-dimetoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130°C to 132°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.