Learn More
Alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330184 5 g 5 g
11340184 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00719.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1016-58-6 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, is used as Reagent for the protection of alcohols, etc., as ethers which can be cleaved by photolysis involving intramolecular rearrangement to derivatives of o-nitrosobenzaldehyde, which are readily cleaved by hydrolysis. It is also used as photochemical protecting groups in organic synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico se utiliza como reactivo para la protección de alcoholes, etc., como éteres que pueden ser escindido por fotólisis que implica reordenamiento intramolecular a derivados de o-nitrosobenzaldehído, que se escinden fácilmente mediante hidrólisis. También se emplea como grupo de protección fotoquímica en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1016-58-6
Fórmula molecular C9H11NO5
Peso molecular (g/mol) 213.189
Número MDL MFCD00014701
Clave InChI WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
PubChem CID 66097
Nombre IUPAC (4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)metanol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1880093
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 98%