Learn More
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30379791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379791 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30379791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460695500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 4998-07-6
Fórmula molecular C9 H9 N O6
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 227.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.043