Learn More
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15382022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15382022 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 15382022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
CAS 4998-07-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194°C to 195°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO6
Número MDL MFCD00014697
Cantidad 25 g
Sinónimo 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Clave InChI WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
Peso molecular (g/mol) 227.17
PubChem CID 78690
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.