Learn More
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358205 5 g 5 g
11368205 25 g 25 g
11378205 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08510.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4998-07-6 | C9H8NO6 | 226.17 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamide and 6,7-dimethoxyquinazoline derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico se utilizó en la síntesis de derivados de la 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzamida y la 6,7-dimetoxiquinazolina.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO y metanol. Soluble en 1 mol/l de NaOH caliente (casi transparente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4998-07-6
Número MDL MFCD00014697
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 192°C to 195°C
Fórmula molecular C9H8NO6
Cantidad 5 g
Beilstein 2123903
Sinónimo 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO and methanol. Solubility in hot 1mol/L NaOH (almost transparency).
Clave InChI WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Peso molecular (g/mol) 226.17
PubChem CID 78690
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.17
Porcentaje de pureza 98%