Learn More
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzamida, TRC
Código de producto. 30386087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386087 50 mg
30385985 100 mg
30383516 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46023350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4959-60-8
Fórmula molecular C9H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 226.19
Sinónimo Veratramide, 6-nitro- (7CI,8CI), 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzamide
Nombre IUPAC 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzamida
SMILES COc1cc(C(=O)N)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O5/c1-15-7-3-5(9(10)12)6(11(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H2,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.059