Learn More
4,5-Dimetoxi-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30374747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374747 1 g
30375434 500 mg
30388515 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7595-31-5
Fórmula molecular C8H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 198.18
Sinónimo 4,5-Dimethoxy-2-nitro-benzenamine, 4,5-Dimethoxy-2-nitro-aniline, 4-Amino-5-nitroveratrole
SMILES COc1cc(N)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0641