Learn More
4,5-Dimetoxi-1-(aminometil)benzociclobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethoxy-1-(aminomethyl)benzocyclobutane |
| CAS | 73344-75-9 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methanamine, 3,4-Dimethoxy-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-13-10-4-7-3-8(6-12)9(7)5-11(10)14-2/h4-5,8H,3,6,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(CN)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | (3,4-dimetaxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |