Learn More
4,5-Dihidroxitetrahidro-2H-imidazol-2-ona, TRC
Código de producto. 30379163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379163 100 mg 100 miligramos
30383439 50 mg -
30375248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455955100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3720-97-6
Fórmula molecular C3H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 118.09
SMILES OC1NC(=O)NC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dihydroxytetrahydro-2H-imidazol-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1-2,6-7H,(H2,4,5,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0378