Learn More
Ácido 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfónico, dihidrato de sal disódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16687012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16687012 250 g 250 g
16677012 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16687012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378102500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5808-22-0
Fórmula molecular C10H10Na2O10S2
Peso molecular (g/mol) 400.28
Número MDL MFCD00150612
Clave InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Especificaciones
Vector alfa DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021
Nombre del producto químico o material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Punto de fusión >300°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥88 % (ácido de titulación)
Envase frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Información de solubilidad soluble aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.28
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotropic acid disodium salt dihydrate