Learn More
Ácido 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfónico, dihidrato de sal disódica, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Vector alfa | DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021 |
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Marrón a blanco |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥88 % (ácido de titulación) |
| Envase | frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 kg |
| Información de solubilidad | soluble aq. soln. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.28 |
| Mostrar más |