Learn More
Ácido 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfónico, dihidrato de sal disádica, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10685521 10 g Frasco de vidrio 10 g
10287650 25 g Frasco de vidrio 25 g
10414735 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300600100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5808-22-0
Fórmula molecular C10H10Na2O10S2
Peso molecular (g/mol) 400.28
Número MDL MFCD00150612
Clave InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-ácido disulfónico; sodio; dihidrato
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Beige grisáceo a blanco o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 11, 307
Sensibilidad To nitrate: Passes Test, To formaldehyde: Passes Test
Índice Merck 15, 2245
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.28
Claridad Passes test
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.