Learn More
4',5-Dihidroxi-7-metoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339025 25 mg 25 miligramos
11349025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14169.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284.267 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437-64-9
Fórmula molecular C16H12O5
Peso molecular (g/mol) 284.267
Número MDL MFCD00017452
Clave InChI JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
PubChem CID 5281617
ChEBI CHEBI:75718
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-7-metoxicromen-4-ona
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Punto de fusión 288°C to 290°C
Cantidad 25 mg
Beilstein 292549
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.27
Porcentaje de pureza 97%