Learn More
4,5-dihidroxi-2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 73635-75-3 |
| Fórmula molecular | C7H5NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Nitro-4,5-dihydroxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| SMILES | O=CC1=CC(O)=C(O)C=C1[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 4,5-dihidroxi-2-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.02 |