Learn More
Sal disódica del ácido 4,5-dihidroxi-1,3-benznedisulfónico, 97,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481141 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11481141 5 g
11401151 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481141 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215774105
CAS 149-45-1
Fórmula molecular C6H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 320.238
Clave InChI HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
PubChem CID 131674010
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxibenceno-1,3-ácido disulfónico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dihydroxy-1, 3-benznedisulphonic acid disodium salt
Color Claro a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.4%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.22
Forma física Crystalline Powder