Learn More
4,5-Dihidro Prednisona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro Prednisone |
| CAS | 103881-93-2 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dihydro Prednisone, Pregn-1-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, (5α)-, 5α-Pregn-1-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- (6CI), (5α)-17,21-Dihydroxypregn-1-ene-3,11,20-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,12,14-15,18,22,26H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (5S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.444 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.194 |