Learn More
4,5-Dihidro-6-oxima-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepina-2,6,7(1H)-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione |
| CAS | 92260-82-7 |
| Fórmula molecular | C11H9N3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3O3/c15-10-6-2-1-3-7-9(6)14(11(16)12-7)5-4-8(10)13-17/h1-3,17H,4-5H2,(H,12,16)/b13-8+ |
| SMILES | O\N=C\1/CCN2C(=O)Nc3cccc(C1=O)c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 231.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0644 |