Learn More
4,5-Dihidro-5-metil-3,4-difenil-5-isoxazolol-13C2, 15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol-13C2, 15N |
| CAS | 1189468-68-5 |
| Fórmula molecular | C1413C2H1515NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,18H,1H3/i1+1,16+1,17+1 |
| SMILES | [13CH3][13C]1(O)O[15N]=C(C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-(1^{13}C)metil-3,4-difenil-(5^{13}C,2^{15}N)4H-1,2-oxazol-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 256.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.114 |