Learn More
Ácido 4,5-dihidro-4,5-dioxo-1H-pirrolo[2,3-f]quinolina-2,7,9-tricarboxílico, TRC
Código de producto. 30370549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370549 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30370549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4491255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
CAS 72909-34-3
Fórmula molecular C14 H6 N2 O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1H-Pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-, 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 2,7,9-Tricarboxy-4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline, Coenzyme PQQ, Methoxatin, Methoxatine, PQQ, Pyrroloquinoline quinone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
SMILES OC(=O)c1cc(C(=O)O)c2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c23)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4,5-dioxo-1H-pirrolo[2,3-f]quinolina-2,7,9-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 330.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0124