Learn More
4,5-Dihidro-4,4-dimetil-2-(2-metilfenil)oxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole |
| CAS | 71885-44-4 |
| Fórmula molecular | C12H15NO |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO/c1-9-6-4-5-7-10(9)11-13-12(2,3)8-14-11/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetil-2-(2-metilfenil)-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1154 |