Learn More
4,5-Dihidro-2-[2-metil-3-(1H-imidazol-5-ilmetil)fenil]-4,4-dimetil-oxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro-2-[2-methyl-3-(1H-imidazol-5-ylmethyl)phenyl]-4,4-dimethyl-oxazole |
| CAS | 1797883-60-3 |
| Fórmula molecular | C16H19N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O/c1-11-12(7-13-8-17-10-18-13)5-4-6-14(11)15-19-16(2,3)9-20-15/h4-6,8,10H,7,9H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC1=C(C2=NC(C)(C)CO2)C=CC=C1CC3=CNC=N3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-((1H-imidazol-4-il)metil)-2-metilfenil)-4,4-dimetil-4,5-dihidrooxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 269.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.15 |