Learn More
4,5-Dihidro-1-benzoazepin-2(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro-1-benzoazepin-2(3H)-one |
| CAS | 4424-80-0 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO/c12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11-10/h1-2,4,6H,3,5,7H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C1CCCc2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0841 |