Learn More
4,5-Dihidro-1,3-benzodioxina-6-amina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10716053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10716053 250 mg 250 miligramos
10179702 1 g 1 g
10613265 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03598CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 22791-64-6
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00047632
Clave InChI MUSIFRYVOVSNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzodioxan, 6-amino, 4h-benzo d 1,3 dioxin-6-amine, 6-amino-1,3-benzodioxane, 2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amine, 2h,4h-benzo e 1,3-dioxin-6-ylamine, 6-amino-4h-1,3-benzodioxin, 1,3-benzodioxan, 6-amino-,
PubChem CID 140959
SMILES NC1=CC=C2OCOCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dihydro-1, 3-benzodioxine-6-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2,4-dihidro-1,3-benzodioxin-6-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%