Learn More
4,5-Difluorosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475427 250 mg 250 miligramos
15465427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32680.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 199287-52-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199287-52-0
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD08458005
Clave InChI HRLWPXGNZQEUHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehdye, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci, pubchem11007, 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, 4,5-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 15434553
Nombre IUPAC 4,5-difluoro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Difluorosalicylaldehyde
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%