Learn More
4,5-Difluoro-2-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469468 5 g 5 g
15459468 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63030.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127371-50-0 | Molecular Formula: C7H5F2NO2 | Molecular Weight: 173.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127371-50-0
Fórmula molecular C7H5F2NO2
Peso molecular (g/mol) 173.119
Número MDL MFCD04973772
Clave InChI DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
PubChem CID 2756252
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-metil-5-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido