Learn More
4,5-Difluoro-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492188 1 g 1 g
15412198 250 mg 250 miligramos
15402198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55830.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78056-39-0 | C6H4F2N2O2 | 174.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78056-39-0
Fórmula molecular C6H4F2N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.11
Número MDL MFCD00010876
Clave InChI WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
PubChem CID 157151
Nombre IUPAC 4,5-difluoro-2-nitroanilina
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Punto de fusión 107°C to 108°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2723242
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 98%