Learn More
4,5-Difluoro-2-metilanilina, 99 %
Product Code. 15493407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15493407 250 mg 250 miligramos
11362149 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15493407 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26142.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 875664-57-6
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD08062378
Clave InChI HKAMTWLPOCYTMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-difluoro-2-methylbenzenamine, 2-amino-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-o-toluidine, 2-amino-4,5-difluoro-toluene, 4,5-difluoro-2-methylphenyl amine
PubChem CID 18727725
Nombre IUPAC 4,5-difluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,5-Difluoro-2-methylaniline
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 99%